Principaux documents
86864
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium cyanate
technical
Synonyme(s) :
Tetrabutylammonium isocyanate, Tetrabutylammonium oxycyanide
5 G
294,00 €
25 G
473,00 €
294,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
294,00 €
25 G
473,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCN)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.48
Beilstein:
5671059
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
294,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Forme
crystals
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-]C#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHNO/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;3H/q+1;/p-1
Clé InChI
PEFQHPVDKJBRFF-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable