Principaux documents
E33300
Sigma-Aldrich
Isocyanate d′éthyle
98%
Synonyme(s) :
Isocyanatoéthane
5 G
54,80 €
25 G
117,00 €
54,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
54,80 €
25 G
117,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
71.08
Beilstein:
773743
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
4.34 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.381 (lit.)
pb
60 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN=C=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-4-3-5/h2H2,1H3
Clé InChI
WUDNUHPRLBTKOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'isocyanate d'éthyle subit une trimérisation à haute température pour synthétiser des isocyanurates.[1]
Application
L′isocyanate d'éthyle peut servir à générer une thermoréactivité chez le polyglycidol via une modification hydrophobe partielle. Le poly(carbamate de glycidol-co-éthyl glycidyle) ainsi formé peut subir une photoréticulation en présence d′un photosensibilisant pour donner des gels thermoréactifs.[2] Il peut être utilisé dans la synthèse de dérivés de la 4,5,6,7-tétrahydrobenzo[1,2-d]thiazole-2,6-diamine, des inhibiteurs puissants de l′ADN gyrase.[3]
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
The synthesis of isocyanurates on the trimerization of isocyanates under high pressure
Taguchi Y, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63, 3486-3489 (1990)
Farid M Sroor et al.
Archiv der Pharmazie, 353(10), e2000069-e2000069 (2020-07-14)
Ethyl 2-acrylamido-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate as well as its corresponding bis-derivatives, 5-10, with aliphatic linkers were synthesized, fully characterized, and tested as novel anticancer agents. The targeted compounds, 5-10, were obtained by the Knoevenagel condensation reactions of bis-o- or -p-aldehyde with a molar
M Boutin et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 2(9), 456-461 (2005-08-11)
During the thermal degradation of 1,6-hexamethylenediiso- cyanate-based (HDI) car paint, the eight most abundant isocyanates generated are isocyanic acid, methyl isocyanate, ethyl isocyanate, propyl isocyanate, butyl isocyanate, pentyl isocyanate, hexyl isocyanate, and 1,6-hexamethylenediisocyanate. For the first time, a method using
Design, synthesis, and biological evaluation of 1?ethyl?3?(thiazol?2?yl) urea derivatives as Escherichia coli DNA gyrase inhibitors.
Tomasic T
Arch. Pharm. (Weinheim), 351(1) (2018)
Alicja Utrata-Wesołek et al.
Photochemistry and photobiology, 94(1), 52-60 (2017-08-03)
Hydrogels of biologically well-tolerated, high-molar-mass polyglycidol (PGl) and its thermoresponsive derivative poly(glycidol-co-ethyl glycidyl carbamate) have been obtained by direct UV crosslinking in the solid state. Polymers with molar masses up to 1.45 × 10
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf