Principaux documents
86870
Sigma-Aldrich
Chlorure de tétrabutylammonium
greener alternative
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
N,N,N-tributyl-butanaminium chloride
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]4NCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.92
Beilstein:
3571227
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (NT)
Forme
crystals
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤1% water
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le chlorure de tétrabutylammonium est un sel d'ammonium quaternaire couramment employé comme catalyseur de transfert de phase et comme source d'ions chlorure en synthèse organique.
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement, respectant au moins l'un des 12 principes pour une chimie plus verte. L'efficacité catalytique de ce produit a été améliorée. Cliquez ici pour en savoir plus.
Application
Le chlorure de tétrabutylammonium (TBACl) peut servir de catalyseur de transfert de phase dans la synthèse :
  • de dérivés du 2-amino-4H-chromène par une réaction de condensation d'aldéhydes, de malononitrile ou de naphtol-α ou β.
  • d'esters méthyliques par estérification d'acides carboxyliques avec du carbonate de diméthyle en présence de K2CO3.
Il a également été utilisé comme amorceur pour synthétiser des dibenzodiazépines 11-trifluorométhylées par cyclisation/addition radicalaire en cascade d'amines o-isocyanodiaryles.
Le TBACl peut aussi être associé à du pentoxyde de phosphore pour une désoxychloration plus verte.
Procédé de production de composés hétéroaryles halogénés
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Nancy AlHaddad et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(31), 7330-7336 (2019-07-18)
The present study describes the synthesis of the first phenoxycalix[4]pyrrole-epichlorohydrin based polymer. The advantage of the latter resides in its fast-single step synthesis protocol, low cost, water insolubility and its unexpected anion extraction capacity. The study of this polymer by
Tetrabutylammonium Chloride-Induced Cascade Radical Addition/Cyclization of O-Isocyanodiaryl Amines: A Novel Protocol for the Synthesis of 11-Trifluoromethylated Dibenzodiazepines
Yuan S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 87, 16542-16549 (2022)
Efficient and eco-friendly synthesis of 2-amino-4H-chromene derivatives using catalytic amount of tetrabutylammonium chloride (TBAC) in water and solvent-free conditions
Mehrabi H and Kamali N
Journal of the Iranian Chemical Society, 9, 599-605 (2012)
I P E Macário et al.
Scientific reports, 9(1), 3932-3932 (2019-03-10)
The tailor-made character of deep eutectic solvents (DES) turns them very attractive to be used in several applications, including in health-related areas such as pharmaceutical, nutraceutical, and cosmetic industries. However, although DES has been touted as "green" solvents, several works
Methyl esterification of carboxylic acids with dimethyl carbonate promoted by K2CO3/tetrabutylammonium chloride
Chau K, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 6, 89-93 (2013)