Principaux documents
79625
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylphosphoramic dichloride
≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
DMPADC, Dimethylamidophosphoric dichloride
10 ML
156,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
156,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NP(O)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.95
Beilstein:
969956
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (AT)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464
pb
77-79 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.362 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphoramide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C2H6Cl2NOP/c1-5(2)7(3,4)6/h1-2H3
Clé InChI
YNHXBEVSSILHPI-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethylphosphoramic dichloride can be used as a reagent:
  • For the activation of carboxylic acids.[1][2]
  • To prepare functionalized β-lactams by reacting with acetic acids and imines.[2]
  • To synthesize phosphoramidic esters by reacting with alcohols in the presence of a base catalyst.[3]
  • To prepare [1,2,4]triazolo[4,3-c][1,3,5,2]triazaphosphinine-5-oxide derivatives by reacting with N-alkyl/aryl-N′-(4H-1,2,4-triazol-3-yl) amidines in the presence of triethylamine.[4]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
H.J. Liu et al.
Tetrahedron Letters, 4461-4461 (1978)
A solid supported, rapid and mild synthesis of CWC related phosphoramidates
Shakya P, et al.
Catalysis Communications, 6, 669-673 (2005)
Convenient procedures for esterification of carboxylic acids
Hsing-Jang L, et al.
Tetrahedron Letters, 19, 4461-4464 (1978)
F.P. Cossio et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1945-1945 (1987)
A new route to [1, 2, 4] triazolo [4, 3-c][1, 3, 5, 2] triazaphosphinine-5-oxides: reactivity of N-alkyl/aryl-n'-(4h-1, 2, 4-triazol-3-yl) amidines with N, N-dimethylphosphoramic dichloride
Hajr A and Marzouki L
Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 34, 157-161 (2020)