H11602
Hexamethylphosphoramide
99%
Synonyme(s) :
HMPA, Hexamethylphosphoric acid triamide, Tris(dimethylamino)phosphine oxide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.18 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.07 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
Pf
7 °C (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
Clé InChI
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- For the conversion of carboxylate salt into esters by reacting with alkyl halides.
- To synthesize aryl thioethers via nucleophilic displacement of unactivated aryl halides by thiolate ions.
- To synthesize polyazomethines (PAZs) from dialdehyde and diamine via high-temperature solution polycondensation.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
291.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
144 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter