391638
Dimethylphosphoramidous dichloride
97%
Synonyme(s) :
(Dichlorophosphanyl)dimethylamine, (Dimethylamino)dichlorophosphine, Dichloro(dimethylamido)phosphorus, Dichloro(dimethylamino)phosphine, Dichloro-N,N-dimethylaminophosphine, N,N-Dimethylphosphoramidous dichloride
246,00 €
About This Item
246,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
pb
150 °C (lit.)
Densité
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2NP/c1-5(2)6(3)4/h1-2H3
Clé InChI
XPWWDZRSNFSLRQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter