Principaux documents
298883
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
99%
1 G
30,90 €
5 G
76,30 €
30,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
30,90 €
5 G
76,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Beilstein:
3588198
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
30,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −18°, c = 6 in ethanol
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Pf
70-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
Clé InChI
YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
Application
Reagent employed as a chiral ligand in dirhodium(II) complexes[1] and as a chiral auxiliary in aldol addition reactions.[2] Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5107-5107 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 9968-9968 (1993)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)