Documents
59920
Sigma-Aldrich
Isovalerophenone
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Isobutyl phenyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro Beilstein :
1861344
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
n20/D 1.512
Point d'ébullition
72-74 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-9(2)8-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clé InChI
HEOVGVNITGAUKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter