724750
9,10-Anthracenediboronic acid bis(pinacol) ester
97%
Synonyme(s) :
9,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl[1.3.2]dioxaborolan-2-yl)anthracene
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c3ccccc3c(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)c5ccccc25
InChI
1S/C26H32B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21-17-13-9-11-15-19(17)22(20-16-12-10-14-18(20)21)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h9-16H,1-8H3
Clé InChI
ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.