Principaux documents
117706
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene
98%
Synonyme(s) :
Ethynylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CCH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Beilstein:
605461
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
17.6 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Essai
98%
Impuretés
<1% 1,4-dioxane
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
pb
142-144 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
Clé InChI
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Phenylacetylene is an aromatic organic compound frequently employed in Sonogashira coupling reactions. Phenylacetylene undergoes polymerization catalyzed by Rh and Pt complexes to form polyphenylacetylene.
Application
Phenylacetylene was used in a study to investigate the mechanism of product formation during the palladium-catalysed phenylacetylene oxidative carbonylation reaction.
Terminal acetylene used in the conversion of nitrones to alkynyl hydroxyl amines in the presence of trimethylaluminum..
Pictogrammes
FlameHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Rhodium and platinum complexes as catalysts for the polymerization of phenylacetylene.
Furlani A, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 24(5), 991-1005 (1986)
Tetrahedron Letters, 48, 1457-1457 (2007)
Katarina Novakovic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 10(5), 749-753 (2008-02-07)
This paper reports on the influence of oscillations on product selectivity as well as the dynamics of product formation during the palladium-catalysed phenylacetylene oxidative carbonylation reaction in a catalytic system (PdI2, KI, Air, NaOAc in methanol). The occurrence of the
Zhuofeng Ke et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(37), 15418-15429 (2012-09-13)
Artificial metalloenzyme, composed of metal complex(es) and a host protein, is a promising way to mimic enzyme catalytic functions or develop novel enzyme-like catalysis. However, it is highly challenging to unveil the active site and exact reaction mechanism inside artificial
Kyoung Chul Ko et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(25), 6837-6844 (2012-06-06)
The intramolecular magnetic coupling constant (J) values of diradical systems linked with two monoradicals through a coupler (para-substituted phenyl acetylene (Model I), meta-substituted phenyl acetylene (Model II), ethylene (Model III)) were investigated by unrestricted density functional theory calculations. We divided