Principaux documents
595756
Sigma-Aldrich
10-Bromoanthracene-9-boronic acid
Synonyme(s) :
10-Bromoanthracen-9-boronic acid, 9-Bromoanthracen-10-boronic acid, 9-Bromoanthracene-10-boronic acid
10 G
130,00 €
130,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
130,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H10BBrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
130,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
165-169 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
OB(O)c1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H10BBrO2/c16-14-11-7-3-1-5-9(11)13(15(17)18)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17-18H
Clé InChI
FAVOIVPFJSKYBE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed 1,4-addition reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable