724440
9,10-Anthracenedicarboxylic acid
95%
Synonyme(s) :
H2ADC
131,00 €
About This Item
131,00 €
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
>300 °C
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
OC(=O)c1c2ccccc2c(C(O)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C16H10O4/c17-15(18)13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(19)20)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H,(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
FDFGHPKPHFUHBP-UHFFFAOYSA-N
Les clients ont également consulté
Articles
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.