Principaux documents
715727
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromo-5-methylpyridine
97%
Synonyme(s) :
5,6-Dibromo-3-picoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
52-56 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cnc(Br)c(Br)c1
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
BZUZAZMAGVFIBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup