Principaux documents
603511
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylene-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
Ethynyl-13C2-trimethylsilane
100 MG
767,00 €
1 G
2 060,00 €
767,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
767,00 €
1 G
2 060,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3Si13C≡13CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
767,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
95% (CP)
pb
53 °C
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1+1,5+1
Clé InChI
CWMFRHBXRUITQE-AEGZSVGQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-29.2 °F
Point d'éclair (°C)
-34 °C