711624
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin
≥96%
Synonyme(s) :
DIH
76,50 €
About This Item
76,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥96%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(C)N(I)C(=O)N(I)C1=O
InChI
1S/C5H6I2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
Clé InChI
RDZHCKRAHUPIFK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for:
- Preparation of nitriles from corresponding alcohols and amines via oxidative conversion
- Chemoselective, stereospecific iododesilylation of silylated alkenes
- Preparation of N-benzyl toluenesulfonamides via sulfonylamidation of alkylbenzenes with toluenesulfonamide in presence of diiododimethylhydantoin
- Iodination reactions
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges