Principaux documents
705462
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromopyridine
97%
5 G
28,10 €
28,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
28,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
28,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
56-60 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
Clé InChI
SLMHHOVQRSSRCV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable