220051
N-Iodosuccinimide
95%
Synonyme(s) :
1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione, NIS, succiniodimide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pf
202-206 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
imide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
IN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Clé InChI
LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable