344648
Triethylamine trihydrofluoride
97%
Synonyme(s) :
Hydrogen fluoride triethylamine, TREAT-HF
24,90 €
About This Item
24,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.3915 (lit.)
pb
70 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
F[H].F[H].F[H].CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H
Clé InChI
IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter