157902
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
98%
Synonyme(s) :
Dibromantin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
197-199 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)N(Br)C(=O)N(Br)C1=O
InChI
1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
Clé InChI
VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges