Principaux documents
641081
Sigma-Aldrich
2-Iodoimidazole
97%
Synonyme(s) :
2-Iodo-1H-imidazole
1 G
107,00 €
5 G
509,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
107,00 €
5 G
509,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C3H3IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
Ic1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3IN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
Clé InChI
MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Alkylation leading to alkyl derivatives with antibacterial activity
  • Iodination of N-tritylimidazole
  • Photochemical intramolecular aromatic substitutions
  • Synthesis of cyclopentapyrazines using thermolysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable