Principaux documents
711403
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorocyclohexanone
97%
250 MG
185,00 €
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
185,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8F2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
35-40 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
FC1(F)CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8F2O/c7-6(8)3-1-5(9)2-4-6/h1-4H2
Clé InChI
NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65.6 °C - closed cup