Principaux documents
694533
Sigma-Aldrich
2-Fluorocyclohexanone
97%
1 G
219,00 €
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
219,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9FO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.040
pb
111-110 °C/70 mmHg
Densité
1.040 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
Clé InChI
VQYOFTVCYSPHPG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
160.0 °F
Point d'éclair (°C)
71.1 °C