461350
1-Boc-4-piperidone
98%
Synonyme(s) :
N-Boc-4-piperidone, tert-Butyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
47,30 €
About This Item
47,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
73-77 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
ROUYFJUVMYHXFJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Avertissement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable