196231
4-Phenylcyclohexanone
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
solid
Pf
73-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCC(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
Clé InChI
YKAYMASDSHFOGI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup