705233
1-Decanethiol
99%
Synonyme(s) :
DT, Decyl mercaptan, Mercaptan C10
244,00 €
About This Item
244,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.458 (lit.)
pb
114 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
−26 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCS
InChI
1S/C10H22S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
Clé InChI
VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.