701335
11-Bromo-1-undecanethiol
99%
326,00 €
About This Item
326,00 €
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.501
Densité
1.128 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
SCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23BrS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
Clé InChI
IKVISLWYYHGTTN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter