O1858
1-Octadecanethiol
98%
Synonyme(s) :
Mercaptan C18, Octadecyl mercaptan, Stearyl mercaptan
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Point d'ébullition
204-210 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
30-33 °C (lit.)
Densité
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C18H38S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Clé InChI
QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.