90885
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanethiol
97%
Synonyme(s) :
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanethiol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl mercaptan
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96.5% (GC)
97%
Forme
liquid
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCS
InChI
1S/C8H5F13S/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
Clé InChI
GTPHVVCYEWPQFE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter