510467
1-Undecanethiol
98%
Synonyme(s) :
1-UDT, 11-Mercapto-1-undecanol, Undecyl Mercaptan
106,00 €
About This Item
106,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
103-104 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
Clé InChI
CCIDWXHLGNEQSL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.