8.20544
1-Dodecanethiol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.002 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
230 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
-9--7 °C
Température de transition
flash point 127 °C
Densité
0.845 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Clé InChI
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A sulfur source and capping ligand in the synthesis of copper sulfide nanoparticles (Cu2S) which can be applied as electron donor and hole acceptor in photocatalytic reactions.
- A coordinating ligand to prepare Cu2ZnSnS4 (CZTS) nanocrystals to control the nucleation and growth of CZTS nanocrystals.
Zinc-doped copper indium sulfide (ZnCuInS2) quantum dots can be functionalized with 1-decanethiol as a ligand to improve the charge mobility and luminance of organic light emitting diodes (OLEDs).
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.846
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
262.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
128 °C - closed cup