Principaux documents
691380
Sigma-Aldrich
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Arxada quality, ≥93.0% (GC)
Synonyme(s) :
TMD, Diketene acetone adduct
1 KG
460,00 €
25 KG
3 460,00 €
180 KG
16 440,00 €
460,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
460,00 €
25 KG
3 460,00 €
180 KG
16 440,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Beilstein:
2408
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
460,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥93.0% (GC)
Forme
liquid
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Impuretés
≤0.10% diketene (GC)
≤0.4% dehydracetic acid (GC)
≤0.5% 4-methyl-3-penten-2-one (GC)
≤6.0% acetone (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
pb
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
12-13 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
Clé InChI
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one is generally used as a reactant for the synthesis of acetoacetic esters from aliphatic as well as aromatic alcohols.[1][2] It can also acetoacetylate amines and thiols.[3]
Attention
products darkens with time
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis, study of 3D structures, and pharmacological activities of lipophilic nitroimidazolyl-1, 4-dihydropyridines as calcium channel antagonist
Miri R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(14), 4842-4849 (2006)
Synthesis and biological evaluation of some new 1, 4-dihydropyridines containing different ester substitute and diethyl carbamoyl group as anti-tubercular agents
Khoshneviszadeh M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(4), 1579-1586 (2009)
Acetoacetylation with 2, 2, 6-trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one: a convenient alternative to diketene.
Clemens RJ and Hyatt JA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(14), 2431-2435 (1985)