537594
tert-Butyl acetoacetate
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
TBAA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pureté
98%
Limite d'explosivité
8 % (lit.)
Impuretés
≤0.20% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
71-72 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
-38 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- various acetoacetic acid derivatives
- acetoacetates
- acetoacetamides
- 1-(diethylamino)-2-acetoacetoxypropane
- (S)-tert-butyl 3-hydroxybutyrate
- benzothiazole β-keto ester derivatives
- 3,4-disubstituted pyrroles
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter