537365
Methyl acetoacetate
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide 3-oxobutanoïque, Ester méthylique d’acide acétoacétique
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥98.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
536 °F
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Transesterification with alcohols by using various catalysts.
- The synthesis of 4-methylcoumarins with phenol in presence of zinc and I2 as catalysts.
- Asymmetric heterogeneous hydrogenation reactions by transition metal catalysts.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter