Principaux documents
210153
Sigma-Aldrich
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
97%
Synonyme(s) :
cycl-Isopropylidene methylmalonate, Methyl Meldrum’s acid, Methylmalonic acid cyclic isopropylidene ester
25 G
208,00 €
208,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
208,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.15
Beilstein:
124044
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
208,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
111-114 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketal
Chaîne SMILES 
CC1C(=O)OC(C)(C)OC1=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-4-5(8)10-7(2,3)11-6(4)9/h4H,1-3H3
Clé InChI
KJMCAXYHYPDRAV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
X-ray irradiated single crystals of 2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione have been investigated by electron spin resonance (ESR), electron nuclear double resonance (ENDOR) and electron-electron double resonance (ELDOR) spectra[1].
Application
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione was used for trapping the adduct formed during the reaction between alkyl isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates[2].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
An ESR, ENDOR, and ELDOR study of tunneling rotation of a hindered methyl group in x-irradiated 2, 2, 5-trimethyl-1, 3-dioxane-4, 6-dione crystals.
Geoffroy M, et al.
J. Chem. Phys. , 70(9), 4238-4242 (2008)
Issa Yavari et al.
Molecular diversity, 10(2), 247-250 (2006-06-14)
The adduct produced in the reaction between alkyl isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates was trapped by 2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (methyl Meldrum's acid), to afford highly functionalized ketenimines in good yields.