258083
4-Bromobutyric acid
98%
Synonyme(s) :
4-Bromobutanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Point d'ébullition
128-131 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
30-31 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES
BrCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
Clé InChI
GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges