Principaux documents
686247
Sigma-Aldrich
Zirconium carboxyethyl acrylate
60% (n-propanol)
100 G
657,00 €
657,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
657,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Zr(CH2CHCO2CH2CH2CO2)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
663.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
657,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Contient
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Concentration
60% (n-propanol)
pb
100-121 °C
Densité
1.101 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C=CC(=O)OCCC(=O)O[Zr](OC(=O)CCOC(=O)C=C)(OC(=O)CCOC(=O)C=C)OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Zr/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
XQEXAYLRUODZQC-UHFFFAOYSA-J
Application
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238)
Zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup - Solvent
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.