Principaux documents
592439
Sigma-Aldrich
Pentabromophenyl methacrylate
96%
Synonyme(s) :
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene polymer, Poly(2,3,4,5,6-pentafluorostyrene)
5 G
347,00 €
347,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
347,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H5Br5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
347,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Pf
139-141 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)Oc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C10H5Br5O2/c1-3(2)10(16)17-9-7(14)5(12)4(11)6(13)8(9)15/h1H2,2H3
Clé InChI
OFZRSOGEOFHZKS-UHFFFAOYSA-N
Application
Monomer used to make high refractive index polymer for optical waveguides.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Olesya Daikos et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32369-32377 (2016-11-18)
Pentabrominated and fluorinated aromatic (meth)acrylates as well as their non-halogenated counterparts have been studied with the aim to avoid conventional photoinitiators and to overcome some negative consequences related to their use. Therefore, RTIR spectroscopy, laser flash photolysis and GC/MS were
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.