408220
Sodium acrylate
97%
Synonyme(s) :
Acrylic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2