Principaux documents
437980
Sigma-Aldrich
Zinc methacrylate
Synonyme(s) :
Methacrylic acid zinc salt
250 G
51,40 €
51,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
51,40 €
About This Item
Formule linéaire :
[H2C=C(CH3)CO2]2Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
51,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
229-232 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C4H6O2.Zn/c2*1-3(2)4(5)6;/h2*1H2,2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
Clé InChI
PIMBTRGLTHJJRV-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves