Principaux documents
686220
Sigma-Aldrich
Hafnium carboxyethyl acrylate
60% in 1-butanol, contains 500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
25 G
509,00 €
509,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
509,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Hf(CH2CHCO2(CH2)2CO2)4
Poids moléculaire :
750.96
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
509,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Contient
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
Concentration
60% in 1-butanol
Densité
1.154 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Hf+4].[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Hf/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
FGZZWYGTQYZLSX-UHFFFAOYSA-J
Application
Hafnium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238 )
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.89 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.