Principaux documents
670979
Sigma-Aldrich
Methyl 6-heptenoate
≥95% (GC)
Synonyme(s) :
6-Heptenoic acid methyl ester
1 G
214,00 €
5 G
713,00 €
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
214,00 €
5 G
713,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Beilstein:
1750178
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.426
Densité
0.909 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
allyl
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3H,1,4-7H2,2H3
Clé InChI
RCMPWMPPJYBDKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.1 °F
Point d'éclair (°C)
61.7 °C