358940
6-Heptenoic acid
99%
Synonyme(s) :
6-Heptanoic acid
132,00 €
About This Item
132,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
222-224 °C (lit.)
Pf
−6.5 °C (lit.)
Densité
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2H,1,3-6H2,(H,8,9)
Clé InChI
RWNJOXUVHRXHSD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter