Principaux documents
715751
Sigma-Aldrich
7-Octenoic acid
97%
1 G
93,10 €
93,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
93,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
93,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442
pH
4
Densité
0.925 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
allyl
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2H,1,3-7H2,(H,9,10)
Clé InChI
OZYYQTRHHXLTKX-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Wei Xu et al.
PloS one, 5(10), e15403-e15403 (2010-11-03)
The mosquito Anopheles funestus is one of the major malaria vector species in sub-Saharan Africa. Olfaction is essential in guiding mosquito behaviors. Odorant-binding proteins (OBPs) are highly expressed in insect olfactory tissues and involved in the first step of odorant
Philipp Höfer et al.
Microbial cell factories, 9, 70-70 (2010-09-18)
Methylotrophic (methanol-utilizing) bacteria offer great potential as cell factories in the production of numerous products from biomass-derived methanol. Bio-methanol is essentially a non-food substrate, an advantage over sugar-utilizing cell factories. Low-value products as well as fine chemicals and advanced materials