Principaux documents
P4347
Sigma-Aldrich
Propylène glycol
Propylene Glycol
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
1,2-propanediol, 1,2-PDO, Méthyléthyl glycol, Propane-1,2-diol, Propylène glycol
500 ML
620,00 €
4 L
2 150,00 €
620,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
620,00 €
4 L
2 150,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.09
Beilstein:
1340498
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
620,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.62 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
779 °F
Limite d'explosivité
12.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
187 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
general analytical
pharmaceutical (small molecule)
sample preparation
Chaîne SMILES 
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le propylène glycol, un alcool aliphatique de bas poids moléculaire, est un solvant essentiel pour la recherche en biologie et en formulation pharmaceutique. Sa miscibilité exceptionnelle avec l'eau et divers composés organiques, ainsi que son faible point de congélation, sa pression de vapeur peu élevée et son absence de toxicité, en font une option de choix pour différentes applications de recherche, en particulier les analyses biologiques sensibles et les préparations pharmaceutiques.
Outre ses capacités de solvatation, le propylène glycol donne de très bons résultats comme excipient dans les formulations pharmaceutiques, où il améliore la solubilité et la stabilité des molécules thérapeutiques et des additifs pharmaceutiques. Cet aspect s'avère indispensable dans la recherche sur les excipients et l'administration de médicaments, où il aide à mettre au point des traitements plus efficaces et plus stables. Dans la recherche en biochimie et en physiologie, le propylène glycol est un puissant cryoprotecteur qui préserve les cellules et les tissus des dommages induits par la congélation. Ses applications vont jusqu'aux études sur l'absorption, le métabolisme et la distribution des médicaments, domaines dans lesquels il offre aux chercheurs un outil crucial pour investiguer le devenir complexe des médicaments dans l'organisme.
La polyvalence du propylène glycol s'étend à la biologie moléculaire, notamment l'amplification en chaîne par polymérase (PCR), où il préserve les brins d'ADN et d'ARN et garantit des résultats fiables et reproductibles. Des études ont montré sa capacité exceptionnelle à stabiliser l'ADN sur de longues périodes, ce qui en fait un outil essentiel pour la préservation des échantillons sur le long terme dans les analyses génétiques et génomiques. Dans l'industrie pharmaceutique, le propylène glycol est beaucoup utilisé comme solvant et milieu d'extraction : il a ainsi un rôle déterminant dans la recherche sur le développement de médicaments et facilite l'extraction et la purification des composés bioactifs.
Application
Le propylène glycol a été utilisé :
  • pour éliminer l'excédent de colorant au rouge O en solution huileuse ("oil red O") dans des larves de poisson-zèbre[1].
  • dans la préparation d'hydrogels d'alginate[2].
  • pour la dissolution d'androsténone[3].
  • pour la calibration des scanners à faisceau conique en tomodensitométrie.[4]
Caractéristiques et avantages
  • Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
  • Conforme aux spécifications d'analyse de l'USP.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Li-Hao Huang et al.
Cell metabolism, 29(2), 475-487 (2018-11-13)
Lipoproteins trapped in arteries drive atherosclerosis. Extravascular low-density lipoprotein undergoes receptor uptake, whereas high-density lipoprotein (HDL) interacts with cells to acquire cholesterol and then recirculates to plasma. We developed photoactivatable apoA-I to understand how HDL passage through tissue is regulated.
Shawn C Chafe et al.
Cancer immunology research, 7(7), 1064-1078 (2019-05-16)
Treatment strategies involving immune-checkpoint blockade (ICB) have significantly improved survival for a subset of patients across a broad spectrum of advanced solid cancers. Despite this, considerable room for improving response rates remains. The tumor microenvironment (TME) is a hurdle to
Burak Altun et al.
Ultrasonics, 110, 106274-106274 (2020-11-02)
Tissue-mimicking materials (TMMs) play a key role in the quality assurance of ultrasound diagnostic equipment and should have acoustic properties similar to human tissues. We propose a method to quantify the acoustic properties of TMM samples through the use of
G A Reichard et al.
Diabetes, 35(6), 668-674 (1986-06-01)
Plasma acetone turnover rates were measured with the primed continuous infusion of 2-[14C]acetone in patients with moderate to severe diabetic ketoacidosis. Plasma acetone turnover rates ranged from 1.52 to 15.9 mumol X kg-1 X min-1 (108-1038 mumol X 1.73 m-2
H K Vaddi et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 91(7), 1639-1651 (2002-07-13)
The respective alcoholic terpenes carvacrol, linalool, and alpha-terpineol were used at 5% w/v in propylene glycol (PG) to increase the in vitro permeation of haloperidol (HP) through human skin. The possible enhancement mechanism was then elucidated with HP-stratum corneum (SC)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review