115126
Methyl 10-undecenoate
96%
Synonyme(s) :
10-Undecenoic acid methyl ester, Undecylenic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Densité
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
Clé InChI
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To prepare bifunctional polymer precursors via hydroformylation reaction.
- To synthesize α,ω-ester amides via aminocarbonylation in the presence of palladium catalyst.
- To modify commercial silicone monomer, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, for the preparation of silicone hollow nano/microstructures in water by hydrosilylation reaction.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves