Principaux documents
661732
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(2-(9-ethylcabazyl-3)ethylene)benzene
Synonyme(s) :
1,3,5-Tris(2-(9-ethylcabazol-3-yl)ethylene)benzene, TECEB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C54H45N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
735.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Fluorescence
λex 337 nm; λem 416 nm in chloroform
Énergie orbitale
HOMO 5.2 eV 
LUMO 2.8 eV 
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCn1c2ccccc2c3cc(\C=C\c4cc(\C=C\c5ccc6n(CC)c7ccccc7c6c5)cc(\C=C\c8ccc9n(CC)c%10ccccc%10c9c8)c4)ccc13
InChI
1S/C54H45N3/c1-4-55-49-16-10-7-13-43(49)46-34-37(25-28-52(46)55)19-22-40-31-41(23-20-38-26-29-53-47(35-38)44-14-8-11-17-50(44)56(53)5-2)33-42(32-40)24-21-39-27-30-54-48(36-39)45-15-9-12-18-51(45)57(54)6-3/h7-36H,4-6H2,1-3H3/b22-19+,23-20+,24-21+
Clé InChI
JWTJCIYHZFCEPU-IKVQWSBMSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Charge carrier transporting molecular materials and their applications in devices.
Yasuhiko Shirota et al.
Chemical reviews, 107(4), 953-1010 (2007-04-13)
Articles
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study