Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
P1274
Sigma-Aldrich
Poly-L-lysine hydrobromide
Poly-L-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 70,000-150,000 by viscosity
Synonyme(s) :
L-Lysine homopolymer hydrobromide
25 MG
114,00 €
100 MG
330,00 €
500 MG
1 320,00 €
1 G
1 890,00 €
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
114,00 €
100 MG
330,00 €
500 MG
1 320,00 €
1 G
1 890,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Poly-L-lysine hydrobromide, mol wt 70,000-150,000 by viscosity
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
70,000-150,000 by viscosity
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Application
Poly-L-lysine polymers can be used in promoting cell adhesion to solid substrates, conjugation to methotrexate for increased drug transport, microencapsulation of islets, cell microencapsulation technology, microarray glass slide coating, and chromosomal preparations. Lower molecular weight poly-L-lysine (30,000-70,000) is less viscuous in solution, but higher molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
Poly-L-lysine hydrobromide is used for the following applications:
  • Used for some experiments with REF-52 cells, for coating[1]
  • For electrophysiological experiments, cells were seeded on poly-L-lysine hydrobromide coated or uncoated cover-slips[2][3]
  • Cell culture of rat neurons[4]
  • Indirect binding of monoclonal antibody via poly-llysine[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Poly-L-lysine is a nonspecific attachment factor for cells useful in promoting cell adhesion to solid substrates by enhancing electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface. When it is absorbed to the cell culture surface, poly-L-lysine functions to increase the number of positively charged sites available for cell binding. With cells that can digest poly-L-lysine, poly-D-lysine should be used as the attachment factor.
Composants
La poly-L-lysine est un polymère d′acide aminé à charge positive, comportant environ un HBr par résidu de lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-L-lysine soluble dans l′eau. Une petite quantité de produit peut se trouver dans des structures bêta, car le HBr interfère avec la formation de liaisons d′hydrogène entre les groupes aminés et les groupes carboxyliques ou les parties contenant des atomes N ou O.
Attention
Les solutions stériles sont stables pendant environ 2 ans si conservées entre 2 et 8 °C. Conserver à une température de -20  C en présence d′un déshydratant.
Notes préparatoires
This product has a molecular weight of 70,000-150,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. None of the poly-L-lysine products have been exposed to trifluoroacetic acid and are dialyzed to remove any monomers, dimmers, or trimers, confirmed by thin layer chromatography. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Remarque sur l'analyse
Molecular weight based on viscosity and is also assayed by MALLS.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Y Kubo
The Journal of physiology, 442, 743-759 (1991-10-01)
1. Electrophysiological and immunohistochemical properties during the early stages of muscle differentiation were studied in two myoblastic cell lines, mouse C2C12 and rat L6, and compared to those in myogenic clonal cells derived from the mouse mesodermal stem cell line
I Kaverina et al.
The Journal of cell biology, 142(1), 181-190 (1998-07-14)
By co-injecting fluorescent tubulin and vinculin into fish fibroblasts we have revealed a "cross talk" between microtubules and early sites of substrate contact. This mutuality was first indicated by the targeting of vinculin-rich foci by microtubules during their growth towards
Jun Wang et al.
PloS one, 12(7), e0181767-e0181767 (2017-07-22)
Triploid plants are usually highly aborted owing to unbalanced meiotic chromosome segregation, but limited viable gametes can participate in the transition to different ploidy levels. In this study, numerous meiotic abnormalities were found with high frequency in an intersectional allotriploid
C F Crouch et al.
Journal of clinical microbiology, 19(3), 388-393 (1984-03-01)
Monoclonal antibodies reactive with three different viral polypeptides were evaluated singly and in combination as the capture antibody(s) in an enzyme-linked immunosorbent assay system for the detection of bovine enteric coronavirus. Similar levels of sensitivity were found for all combinations
Y Kubo
The Journal of physiology, 442, 691-710 (1991-10-01)
1. ATP was puff applied to cells of a mesodermal stem cell line, C3H10T1/2, and the responses were studied by whole-cell patch clamp recording. 2. In 91% of the cells (90/99), K+ current lasting for tens of seconds was observed
Articles
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can the product be sterilised by filtration through a 0.22 µm PES membrane?
    1 answer
    1. A 0.22 µm PES membrane can be used for sterile filtration. Commercially available sterile filtered solutions are available for poly-l-lysine hydrobromide such as item P4707 which may be more convenient.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p4707
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review