Principaux documents
702412
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
97%
Synonyme(s) :
1-tert-Butyl 2-methyl (2S,4R)-4-fluoro-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
1 G
393,00 €
393,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
393,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H18FNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
393,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D -80.0°, c = 1 in methanol
Pf
34-39 °C
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
Clé InChI
METPQQHVRNLTRX-SFYZADRCSA-N
Application
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester can be used as a substrate in the preparation of pyrrolidinine-thioxotetrahydropyrimidinone based catalysts, which find application in asymmetric organic reactions.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
4-Fluoro and 4-hydroxy pyrrolidine-thioxotetrahydropyrimidinones: Organocatalysts for green asymmetric transformations in brine
Kaplaneris N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(11), 5464-5473 (2015)