Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
P1399
Sigma-Aldrich
Poly-L-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 150,000-300,000
25 MG
77,50 €
100 MG
236,00 €
500 MG
895,00 €
1 G
1 350,00 €
77,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
77,50 €
100 MG
236,00 €
500 MG
895,00 €
1 G
1 350,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
77,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Poly-L-lysine hydrobromide, mol wt 150,000-300,000
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
150,000-300,000
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<10% water (Karl Fischer)
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow or pink
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Description générale
La poly-L-lysine (PLL) est un polymère de synthèse polyvalent dérivé de la lysine. Elle sert de polymère hydrosoluble à charge positive en biologie et en biomédecine. Une application importante de la PLL concerne la culture cellulaire, où elle est déposée sur les flacons et les boîtes afin de renforcer l'adhésion cellulaire, en particulier pour les cellules aux piètres capacités de fixation. Il s'agit d'un aspect crucial pour les cellules primaires et certains types de cellules cancéreuses. La charge positive de la PLL forme une couche qui attire les molécules chargées négativement à la surface des cellules, ce qui facilite l'adhésion tout en limitant grandement la toxicité pour les cellules par rapport aux surfaces de culture classiques.La PLL est aussi utilisée en microscopie et dans la recherche en neurosciences. Les substrats enduits permettent aux cellules, tissus et neurones d'adhérer aux lames et aux récipients de culture, facilitant ainsi les observations détaillées et les études prolongées. La PLL permet de s'affranchir des fixateurs qui endommagent les cellules et de cultiver des cellules et des tissus sur une longue période. Outre ces applications, la PLL est employée en immunocytochimie pour faire adhérer les tissus aux lames en vue de leur coloration, dans l'administration des médicaments pour encapsuler et administrer les composés thérapeutiques, et en thérapie génique pour acheminer le matériel génétique jusqu'aux cellules cibles. Dans l'ensemble, la PLL est considérée comme biocompatible, ce qui en fait un composé sans danger pour diverses applications biomédicales et un outil précieux pour la recherche biochimique et biomédicale.
Application
Les polymères poly-L-lysine peuvent servir à faciliter l'adhésion des cellules aux substrats solides, la conjugaison au méthotrexate pour favoriser le transport des médicaments, la microencapsulation des îlots de Langerhans, la microencapsulation de cellules, l'enduction de lames de verre et les préparations chromosomiques. La poly-L-lysine de faible poids moléculaire (30 000 Da à 70 000 Da) forme des solutions moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire plus élevé offrent davantage de points d'attache par molécule.
Actions biochimiques/physiologiques
La poly-L-lysine est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture. Lorsqu'elle est adsorbée sur la surface de culture, la poly-L-lysine augmente le nombre de sites chargés positivement disponibles pour l'adhésion des cellules. En présence de cellules capables de la dégrader, la poly-L-lysine doit être utilisée comme facteur d'attachement cellulaire.
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en culture cellulaire et en biochimie.
  • Composé de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Composants
La poly-L-lysine est un polymère d′acide aminé à charge positive, comportant environ un HBr par résidu de lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-L-lysine soluble dans l′eau. Une petite quantité de produit peut se trouver dans des structures bêta, car le HBr interfère avec la formation de liaisons d′hydrogène entre les groupes aminés et les groupes carboxyliques ou les parties contenant des atomes N ou O.
Attention
Les solutions stériles sont stables pendant environ 2 ans si conservées entre 2 et 8 °C. Conserver à une température de -20  C en présence d′un déshydratant.
Notes préparatoires
Ce produit a un poids moléculaire de 150 000 Da à 300 000 Da. Pour éliminer le HBr, dissoudre le produit dans un tampon neutre et réaliser une dialyse pour retirer les sels. Aucun des produits poly-L-lysine n'a été exposé à l'acide trifluoroacétique et tous ont été dialysés pour éliminer les monomères, dimères ou trimères, l'élimination étant confirmée par chromatographie sur couche mince. De façon générale, pour utiliser ce produit comme facteur d'attachement, ajouter 50 ml d'eau stérile de qualité culture tissulaire à 5 mg de polylysine et revêtir la surface de façon aseptique à raison de 1 ml de solution pour 25 cm2. Laisser agir pendant 5 minutes, puis aspirer la solution et rincer soigneusement la surface. Laisser sécher pendant deux heures avant d'introduire les cellules et le milieu.
Remarque sur l'analyse
Le poids moléculaire est basé sur la viscosité et évalué par diffusion de lumière multi-angle (MALLS).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tsung-I Chen et al.
Journal of biomedical science, 21, 46-46 (2014-06-03)
Intermittent hypoxia (IH) plays a critical role in sleep breathing disorder-associated hippocampus impairments, including neurocognitive deficits, irreversible memory and learning impairments. IH-induced neuronal injury in the hippocampus may result from reduced precursor cell proliferation and the relative numbers of postmitotic
Jake Rabinowitz et al.
Science advances, 6(46) (2020-11-15)
Nanofluidic platforms offering tunable material transport are applicable in biosensing, chemical detection, and filtration. Prior studies have achieved selective and controllable ion transport through electrical, optical, or chemical gating of complex nanostructures. Here, we mechanically control nanofluidic transport using nanobubbles.
Andrea Corna et al.
Journal of neural engineering, 15(4), 045003-045003 (2018-05-03)
Retinal prostheses have shown promising results in restoring some visual perception to blind patients but successful identification of objects of different size remains a challenge. Here we investigated electrode-size specific stimulation thresholds and their variability for subretinal electrical stimulation. Our
Hong-Guang Ding et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 4-4 (2018-01-07)
Cognitive impairment is one of common complications of acute respiratory distress syndrome (ARDS). Increasing evidence suggests that interleukin-1 beta (IL-1β) plays a role in inducing neuronal apoptosis in cognitive dysfunction. The lung protective ventilatory strategies, which serve to reduce pulmonary
Adaobi Okonkwo et al.
Molecular nutrition & food research, 62(18), e1800228-e1800228 (2018-06-21)
DNA repair inhibitors have broad clinical applications in tumor types with DNA repair defects, including colorectal cancer (CRC). Structural analogs of the anticancer agent sulforaphane (SFN) were investigated as modifiers of histone deacetylase (HDAC) and histone acetyltransferase (HAT) activity, and
Articles
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf