637750
5-Bromo-2-iodopyrimidine
97%
52,60 €
About This Item
52,60 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
99-103 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
iodo
Chaîne SMILES
Brc1cnc(I)nc1
InChI
1S/C4H2BrIN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
Clé InChI
ZEZKXPQIDURFKA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable